Learn More
Cloruro de Hierro (III) hexahidrato, TRC
Código de producto. 30008057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008057 100 g 100 g
30006136 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008057 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI774945100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-77-1
Fórmula molecular Cl3 Fe . 6 H2 O
Peso molecular (g/mol) 270.3
Sinónimo Ferric chloride hexahydrate, Iron trichloride hydrate
Nombre IUPAC triclorórano; hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) chloride hexahydrate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.9049