Learn More
Cloruro de Hierro (III) hexahidrato, puriss. p.a., Solstice
Código de producto. 15693300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
250 g
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15693300 6 x 1 kg paquete de 6
15673300 250 g 250 g
15663300 1 kg 1 Kg
15683300 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15693300 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 312326X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00€
    977.93€ / paquete de 6
    Ahorro 127.07€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Añadir a la cesta
puriss. p.a., reactivo Farmacopea Europea, ≥ 99 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-77-1
Fórmula molecular Cl3FeH12O6
Peso molecular (g/mol) 270.29
Número MDL MFCD00149712
Clave InChI NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC tricloruro de hierro(3+) hexahidratado
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(Iii) Chloride Hexahydrate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Forma física Solid
Cantidad 6 x 1 kg
Fórmula lineal FeCl3 · 6H2O
Número UN UN3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.3
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado Puriss. P.a.
Presión de vapor 1mmHg (194 °C)
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.