Learn More
Cloruro de hierro(III) hexahidrato, ACS, 97,0 a 102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11341839 1 kg 1 Kg
11331839 25 g 25 g
11351839 250 g 250 g
11420290 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11341839 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012497.A1
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Se utiliza para preparar fosfatos de hierro templados orgánicamente. También se utiliza para el tratamiento de aguas residuales de desechos industriales, hidrometalurgia de cloruro. Útil en la detección de fenoles y derivados fenólicos; ácidos gamma-hidroxibutíricos y también en la prueba de Trinder para la detección de ácidos salicílicos.
Iron(III) chloride hexahydrate is used to prepare organically templated iron phosphates. It is used for sewerage treatment of industrial wastes, chloride hydrometallurgy (Silgarin process for the production of silicon), drinking water production, production of precursors for polyvinyl chloride (PVC) and copper-based metals in printed circuit boards. It plays an important role in photoengraving and photography as an etching agent. It is useful as a mordant in dyeing and printing textiles. It is useful in the detection of phenols and phenolic derivatives; gamma-hydroxybutyric acids and also in the Trinder spot test for detecting salicylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones:
  • Se utiliza para preparar fosfatos de hierro con templados orgánicamente
  • Se utiliza para el tratamiento de aguas residuales industriales, proceso de hidrometalurgia de cloruro (Silgarin) para la producción de silicio, producción de agua potable, producción de precursores de cloruro de polivinilo (PVC) y metales con base de cobre en placas de circuitos impresos
  • Juega un papel importante en el fotograbado y la fotografía como agente de grabado
  • Se usa como mordiente para teñir e imprimir textiles.
  • También se usa en la detección de fenoles y derivados de fenol; ácidos gamma-hidroxibutíricos, en la prueba de puntos de Trinder para la detección de ácidos salicílicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-77-1
Fórmula molecular Cl3FeH12O6
Peso molecular (g/mol) 270.29
Número MDL MFCD00149712
Clave InChI NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Ferric chloride hexahydrate
Nombre IUPAC iron(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 280°C to 285°C
Nombre del producto químico o material Iron(III) Chloride Hexahydrate
Punto de fusión 37°C
Color Marrón-amarillo
Forma física Masas
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.0 to 102.0%
Número UN UN3260
Información de solubilidad Freely soluble in water, alcohol, ether, acetone.Soluble in water, alcohol, glycerol, methanol, ether and acetone. Insoluble in ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.30 (162.21 Anhydrous)
Grado ACS
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Yellow-Brown lump
Densidad 1.820 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ferric chloride hexahydrate