Learn More
Hexahidrato de cloruro de hierro(III), +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10115180 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10115180 500 g Frasco de plástico 500 g
10695862 100 g Frasco de plástico 100 GR
10434605 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10115180 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 217095000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.00€
    88.65€ / 500 g
    Ahorro 9.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 10025-77-1 | Cl3FeH12O6 | 270.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-77-1
Fórmula molecular Cl3FeH12O6
Peso molecular (g/mol) 270.29
Número MDL MFCD00149712
Clave InChI NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Ferric chloride hexahydrate
Nombre IUPAC iron(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 280.0°C to 285.0°C
Nombre del producto químico o material Iron(III) chloride hexahydrate
Punto de fusión 37.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Naranja
Forma física Polvo cristalino adherente y masas
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 102% (Iodometry)
Fórmula lineal FeCl3·6H2O
Fieser 01,390; 02,199; 03,145; 04,236; 05,307; 06,259; 07,153; 08,228; 09,222; 15,158
Índice Merck 15, 4046
Información de solubilidad Solubility in water: 920g/L (20°C). Other solubilities: readily soluble in alcohol, acetone and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.29
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P313-Consultar a un médico.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) chloride,Iron (III) chloridehexahydrate