Learn More
Cloruro de hierro(III) hexahidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11403347 2500 g 2500 g
11493337 500 g 500 g
11413347 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11403347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16231.0E
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10025-77-1 | Cl3FeH12O6 | 270.29 g/mol
El cloruro de hierro(III) hexahidrato se utiliza para preparar fosfatos de hierro orgánicamente templado. Se utiliza para el tratamiento de aguas residuales industriales, hidrometalurgia de cloruro (proceso de Silgarin para la producción de silicio), producción de agua potable, producción de precursores de cloruro de polivinilo (PVC) y metales con base de cobre en placas de circuitos impresos. Juega un papel importante en el fotograbado y la fotografía como agente de grabado. Se usa como mordiente para teñir e imprimir textiles. Resulta útil en la detección de fenoles y derivados fenólicos; ácidos gamma-hidroxibutíricos y también en la prueba de Trinder para la detección de ácidos salicílicos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de hierro(III) hexahidrato se utiliza para preparar fosfatos de hierro orgánicamente templado. Se utiliza para el tratamiento de aguas residuales industriales, hidrometalurgia de cloruro (proceso de Silgarin para la producción de silicio), producción de agua potable, producción de precursores de cloruro de polivinilo (PVC) y metales con base de cobre en placas de circuitos impresos. Juega un papel importante en el fotograbado y la fotografía como agente de grabado. Se usa como mordiente para teñir e imprimir textiles. Útil en la detección de fenoles y derivados fenólicos; ácidos gamma-hidroxibutíricos y también en la prueba de Trinder para la detección de ácidos salicílicos.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, glicerol, metanol, éter y acetona. Insoluble en acetato de etilo.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, sodio, óxidos de sodio y potasio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-77-1
Fórmula molecular Cl3FeH12O6
Peso molecular (g/mol) 270.29
Número MDL MFCD00149712
Clave InChI NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Ferric chloride hexahydrate
Nombre IUPAC iron(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 280°C to 285°C
Nombre del producto químico o material Iron(III) chloride hexahydrate
Punto de fusión 37°C
pH 1.8
Cantidad 2500 g
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.82
Fórmula lineal FeCl3·6H2O
Número UN UN3260
Índice Merck 14,4019
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,glycerol,methanol,ether and acetone. Insoluble in ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.30 (162.21 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ferric chloride hexahydrate