Learn More
Cloruro de hierro(III), anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361729
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
1 kg
5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
100 g
25 Kg
5 Kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11361729 1 kg 1 Kg
11381729 10 g 10 g
11301739 100 g 100 g
11371729 5 kg 5 Kg
11391729 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11361729 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012357.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7705-08-0 | Cl3Fe | 162.20 g/mol
Se utiliza para el tratamiento de aguas residuales industriales, hidrometalurgia de cloruro (proceso de Silgarin para la producción de silicio), producción de agua potable, producción del precursor de cloruro de polivinilo (PVC) y metales con base de cobre en placas de circuitos impresos. El cloruro de hierro (III) se utiliza como catalizador para la reacción del etileno con cloro, como agente de lixiviación y como reactivo de secado en determinadas reacciones. Es un agente oxidante suave y convierte el cloruro de cobre(I) en cloruro de cobre(II). Como ácido de Lewis moderadamente fuerte, cataliza la cloración de compuestos aromáticos y reacciones de Friedel-Crafts. Junto con el yoduro de sodio, reduce las azidas orgánicas a las aminas correspondientes. Resulta útil en la detección de fenoles y derivados fenólicos; ácidos gamma-hidroxibutíricos y también en la prueba de Trinder para la detección de ácidos salicílicos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7705-08-0
Fórmula molecular Cl3Fe
Peso molecular (g/mol) 162.20
Número MDL MFCD00011005
Clave InChI RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Ferric chloride
Nombre IUPAC iron(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 316°C
Nombre del producto químico o material Iron(III) chloride
Punto de fusión 306°C
Nombre de nota anhydrous
Color Negro
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Freely soluble in methanol,ethanol,ether,and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.21
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Black crystalline
Densidad 2.9 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.