Learn More
Bromuro de hierro (III), TRC
Código de producto. 30390304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30390304 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30390304 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI77495510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) Bromide
CAS 10031-26-2
Cantidad 10 g
Fórmula molecular Br3Fe
Sinónimo Ferric Bromide, Iron Tribromide, Iron(III) Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/3BrH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
SMILES [Fe+3].[Br-].[Br-].[Br-]
Nombre IUPAC hierro(3+);tribromuro
Peso molecular (g/mol) 295.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.69