Learn More
Bromuro de hierro (III), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Iron(III) Bromide |
| CAS | 10031-26-2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | Br3Fe |
| Sinónimo | Ferric Bromide, Iron Tribromide, Iron(III) Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3BrH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3 |
| SMILES | [Fe+3].[Br-].[Br-].[Br-] |
| Nombre IUPAC | hierro(3+);tribromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 295.56 |