Learn More
Acetilacetonato de hierro (III), TRC
Código de producto. 30408644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30408644 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30408644 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7752232.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) Acetylacetonate
CAS 14024-18-1
Fórmula molecular C15H21FeO6
Cantidad 2.5 g
Sinónimo (Acetylacetonato)iron(III), Acetope Fe(II), Ferric Acetylacetonate, Ferric tris(Acetoacetonate), Ferric tris(Acetylacetonate), Iron Acetylacetonate, Iron Triacetylacetonate, Iron Tris(2,4-pentanedionate), Iron tris(Acetoacetonate), Iron tris(acetylacetonate), Iron(3+) Acetylacetonate, Iron(III) Acetylacetonate, Iron(III) tris(2,4-pentanedionate), NSC 43622, Nacem Ferric, Nacem Ferric Iron, Nacem Iron, Nasem Ferric Iron, Tris(2,4-pentanedionato)iron, Tris(acetylacetonato)iron, Tris(acetylacetone)iron
Fórmula InChI InChI=1S/3C5H8O2.Fe/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
SMILES CC1=O[Fe+3]23(O=C(C)C=C(C)[O-]2)(O=C(C)C=C(C)[O-]3)[O-]C(=C1)C
Peso molecular (g/mol) 353.17