Learn More
Hierro(III) acetilacetonato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10624772 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10624772 25 g Frasco de vidrio 25 g
10061000 100 g Frasco de vidrio 100 g
10540751 250 g Frasco de vidrio 250 g
15169173 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10624772 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119130250
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 14024-18-1 | C15H21FeO6 | 353.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14024-18-1
Fórmula molecular C15H21FeO6
Peso molecular (g/mol) 353.17
Número MDL MFCD00000020
Clave InChI AQBLLJNPHDIAPN-LNTINUHCSA-K
Sinónimo 2, 4-Pentanedione, iron(III) derivative, Ferric acetylacetonate
Nombre IUPAC iron(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES [Fe+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) acetylacetonate
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 180.0°C to 183.0°C
Color Rojo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Iodometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Fieser 04,268; 06,304; 13,211
Información de solubilidad Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: readily soluble in acetone and chloroform,sparingly soluble in ether,40.1g/kg alcohol (20°C),535.4g/kg benzene (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.17
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) acetylacetonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P264-Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.