Learn More
2-etilhexanoato de hierro (III) (nominalmente 50 % en alcoholes minerales, Fe 6 %), TRC
Código de producto. 30400584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30400584 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30400584 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI77520010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) 2-Ethylhexanoate
CAS 7321-53-1
Fórmula molecular C24H45FeO6
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-ethyl-Hexanoic Acid Iron(3+) Salt, Ferric 2-Ethylhexanoate, Iron Ethylhexanoate, Iron Tris(2-ethylhexanoate)
Fórmula InChI InChI=1S/3C8H16O2.Fe/c3*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h3*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;;+3/p-3
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O[Fe](OC(=O)C(CC)CCCC)OC(=O)C(CC)CCCC
Nombre IUPAC tris(2-etilhexanoiloxi)hierro
Peso molecular (g/mol) 485.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 485.2566
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 %