Learn More
2-Etilhexanoato de hierro(III), nominalmente 50 % en alcoholes minerales, Fe 6 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11453750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453750 50 g 50 g
11463750 250 g 250 g
11349409 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453750 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 089307.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7321-53-1
Fórmula molecular C24H45FeO6
Peso molecular (g/mol) 485.463
Número MDL MFCD00014006
Clave InChI ULUYRVWYCIOFRV-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo ferric 2-ethylhexanoate, iron 2-ethylhexanoate, iron tris 2-ethylhexanoate, iron ethylhexanoate, iron iii 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, iron 3+ salt 3:1, iron iii 2-ethylhexanoate nominally in mineral spirits, fe, iron tallate 2-ethylhexanoate, iron 3+ tris 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, iron 3+ salt
PubChem CID 110963
Nombre IUPAC 2-etilhexanoato; hierro(3+)
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Fe+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron (III) 2-ethylhexanoate
Nombre de nota Nominally 50% in mineral spirits
Color Marrón
Densidad 0.91 g/mL
Cantidad 50 g
Número UN UN1268
Información de solubilidad Miscible with chloroform. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 485.47
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Fe 6%
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) 2-ethylhexanoate, nominally 50% in mineral spirits, Fe 6%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Mineral spirits