Learn More
2,4-Pentanodionato de hierro(III), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387367 100 g 100 g
11397367 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012534.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14024-18-1 | C15H21FeO6 | 353.17 g/mol
Iron(III) 2,4-pentanedionate is used as a precatalyst and reagent in organic chemistry. It acts as a precursor for highly crystalline (Zn, Fe)Fe2O4 films and magnetic property measurements of these films. It catalyzes the dimerization of isoprene to a mixture of 1,5-dimethyl-1,5-cyclooctadiene and 2,5-dimethyl-1,5-cyclooctadiene, ring-opening polymerization of 1,3-benzoxazine and catalyze the reaction of N-sulfonyl oxaziridines with olefins to form 1,3-oxazolidine products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14024-18-1
Fórmula molecular C15H21FeO6
Peso molecular (g/mol) 353.17
Número MDL MFCD00000020
Clave InChI AQBLLJNPHDIAPN-LNTINUHCSA-K
Sinónimo Iron(III) acetylacetonate; Tris(acetylacetonato)iron(III)
Nombre IUPAC iron(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES [Fe+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) 2,4-pentanedionate
Punto de fusión ∼183°C (decomposition)
Color Rojo
Cantidad 100 g
Beilstein 4157960
Información de solubilidad Soluble in toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.17
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) 2,4-pentanedionate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..