Learn More
Hierro(III) 1,1,1-trifluoro 2,4-pentanedionato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11323668 5 g 5 g
11313668 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11323668 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039265.06
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 14526-22-8 | C15H12F9FeO6 | 515.09 g/mol
It is used as an intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14526-22-8
Fórmula molecular C15H12F9FeO6
Peso molecular (g/mol) 515.09
Número MDL MFCD00017760
Clave InChI PDLKINIVWBCDRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferric iron 1,1,1-trifluoro-4-oxopent-2-en-2-olate
PubChem CID 71299627
SMILES [Fe+3].CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) 1,1,1-trifluoro 2,4-pentanedionate
Punto de fusión 110°C to 112°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC hierro(3+);(Z)-1,1,1-trifluoro-4-oxopent-2-en-2-olato
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.09
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) 1,1,1-trifluoro 2,4-pentanedionate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..