Learn More
Trifluorometanosulfonato de hierro (II), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iron(II) Trifluoromethanesulfonate |
| CAS | 59163-91-6 |
| Fórmula molecular | C2F6FeO6S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Iron Bis(trifluoromethanesulfonate), Iron Ditriflate, Iron(2+) Triflate, Iron(2+) Trifluoromethanesulfonate, Iron(II) Triflate, Iron(II) Trifluoromethanesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2CHF3O3S.Fe/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [Fe+2].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | hierro(2+);trifluorometanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 353.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.839 |