Learn More
Sulfuro de hierro(II), técnico, Fisher Chemical
Código de producto. 10060210 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10060210 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
1 options
Código de producto. 10060210 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor I/1170/60
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 1195°C
CAS 1317-37-9
Color Gris
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular FeS
Número MDL MFCD00011013
Sinónimo ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
Clave InChI GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S--].[Fe++]
Nombre IUPAC sulfanylideneiron
Peso molecular (g/mol) 87.91
PubChem CID 14828
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.92g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo