Learn More
Iron(II) Sulfide, Technical grade, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15652820 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15652820 250 g Poly bottle 250 g
1 options
Código de producto. 15652820 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 268704250G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Technical Grade
  • Productos químicos que no tienen un conjunto de normas establecidas para los niveles de calidad e impureza o para los productos en los que la pureza sea del <90 %
  • Puede haber variación en el color y forma física
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(Ii) Sulfide
Punto de fusión >1190°C
CAS 1317-37-9
Color Marrón
Forma física Powder
Cantidad 250 g
Fórmula molecular FeS
Número MDL MFCD00011013
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
Clave InChI GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S--].[Fe++]
Nombre IUPAC λ²-iron(2+) sulfanediide
Peso molecular (g/mol) 87.91
PubChem CID 14828
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.91g/mol
Grado Técnico
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Densidad 4.84g/mL at 25°C