Learn More
Sulfuro de hierro(II), varillas fundidas, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10206580 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10206580 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 10206580 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 233300010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1317-37-9 | FeS | 87.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(II) sulfide
Punto de fusión 1195.0°C
Nombre de nota c.p., 60-67% Fe
CAS 1317-37-9
Color Negro-gris
Forma física Bastoncillos
Cantidad 1 kg
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 4.84
Densidad 4.8400g/mL
Fórmula molecular FeS
Fórmula lineal FeS
Número MDL MFCD00011013
Índice Merck 15, 4085
Sinónimo ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in acids with the evolution of h2s
Clave InChI GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S--].[Fe++]
Nombre IUPAC sulfanilidenhierro
Peso molecular (g/mol) 87.91
PubChem CID 14828
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.92
Porcentaje de pureza ∼25% (S)