Learn More
Sulfato de hierro(II) heptahidrato, técnico, Fisher Chemical
Código de producto. 10784371 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 kg
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
2 KG
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10784371 2 kg Jarra para polvos de plástico 2 KG
1 options
Código de producto. 10784371 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor I/1154/61
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 64°C
CAS 7782-63-0
Color Azul-verde
pH 3 to 4
Forma física Sólido
Cantidad 2 kg
Fórmula molecular FeH14O11S
Número MDL MFCD00149719
Sinónimo iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
Clave InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC hierro(2+);sulfato;heptahidrato
Peso molecular (g/mol) 278.01
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.01g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Presión de vapor 14.6mmHg at 25°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(II) sulfate heptahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron (II) Sulfate heptahydrate, Ferroussulfate