Learn More
Sulfato de hierro(II) heptahidrato, > 99 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372448 1 kg 1 Kg
11382448 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372448 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014498.A1
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Sensible al aire
Iron(II) sulfate heptahydrate is used as a precursor to prepare other iron compounds such as a lawn conditioner and a mordant for wool dyeing. It is actively used in the manufacture of ink including iron gall ink. As a reducing agent, it participates in the reduction of chromate in cement. It is also used in industrial water treatment plants to remove phosphate. It is also used in the gold refining process to precipitate metallic gold. Woodworkers use aqueous solutions of ferrous sulfate to color maple wood a silvery hue. It finds application in the treatment of iron chlorosis, which arises due to deficiency of iron in horticulture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-63-0
Fórmula molecular FeH14O11S
Peso molecular (g/mol) 278.01
Número MDL MFCD00149719
Clave InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(II) sulfate heptahydrate
Punto de fusión 64°C-6H2O
Nombre de nota For ACS analysis
Color Verde
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 kg
Sensibilidad Air Sensitive
Aspecto Green crystalline
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Densidad 1.897
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Nombre IUPAC hierro(2+);sulfato;heptahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.02 (151.91 Anhydrous)
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(II) sulfate hepathydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(II) Sulfate heptahydrate