Learn More
Heptahidrato de sulfato de hierro(II), +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | heptahidrato de sulfato de hierro(II) |
| Punto de fusión | 64.0 °C |
| Color | Azul, verde azulado o verde |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+ % |
| Fórmula lineal | FeSO4·7H2O |
| Fieser | 01,393; 04,237; 05,308 |
| Índice Merck | 15,4084 |
| Información de solubilidad | Solubilidad en agua: 25.6 g/100 ml (20 °C). Otras solubilidades: insoluble en alcohol |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Iron(II) sulfate heptahydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.