Learn More
Heptahidrato de sulfato de hierro(II), 99.5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11994241 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Glass Bottle
Unit Size:
1 Kg
250 GR
5 Kg
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
11994241 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
10752051 5 g Glass Bottle 5 g
10782241 250 g Frasco de plástico 250 GR
10286300 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11994241 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 201390051
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7782-63-0 | FeH14O11S | 278.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7782-63-0
Fórmula molecular FeH14O11S
Peso molecular (g/mol) 278.01
Número MDL MFCD00149719
Clave InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Iron(II) sulfate heptahydrate
Punto de fusión 64.0°C
Color Azul a verde
Forma física Crystals
Cantidad 5 kg
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Fórmula lineal FeSO4·7H2O
Fieser 01,393; 04,237; 05,308
Índice Merck 15,4084
Información de solubilidad Solubility in water: 25.6 g/100mL (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Nombre IUPAC hierro(2+);sulfato;heptahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.01
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Iron(II) sulfate heptahydrate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(II) sulfate heptahydrate