Learn More
Heptahidrato de sulfato de hierro(II), 99.5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10782241 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
5 Kg
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10782241 250 g Frasco de plástico 250 GR
10752051 5 g Glass Bottle 5 g
10286300 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
11994241 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10782241 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 201392500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.00€
    22.65€ / 250 g
    Ahorro 3.35€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7782-63-0 | FeH14O11S | 278.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-63-0
Fórmula molecular FeH14O11S
Peso molecular (g/mol) 278.01
Número MDL MFCD00149719
Clave InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(II) sulfate heptahydrate
Punto de fusión 64.0°C
Color Azul a verde
Forma física Crystals
Cantidad 250 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Fórmula lineal FeSO4·7H2O
Fieser 01,393; 04,237; 05,308
Índice Merck 15,4084
Información de solubilidad Solubility in water: 25.6 g/100mL (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Nombre IUPAC hierro(2+);sulfato;heptahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.01
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Iron(II) sulfate heptahydrate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.