Learn More
Sulfato de hierro(II) heptahidrato, 77-90 %, extra puro, seco, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10794561 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10794561 1 kg Jarra para polvos de plástico 1 KG
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10794561 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. I/1159/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Punto de ebullición 300°C
Punto de fusión 64°C
CAS 7782-63-0
Color Azul-verde
pH 3 to 4
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular FeH14O11S
Número MDL MFCD00149719
Sinónimo iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
Clave InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC hierro(2+);sulfato;heptahidrato
Peso molecular (g/mol) 278.01
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
Envase Jarra para polvos de plástico
Presión de vapor 14.6mmHg at 25°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron (II) sulfate - dried
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.