Learn More
Concentrado de sulfato de hierro(II), Solstice
Código de producto. 15675190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15675190 1 Pc. cada uno
1 options
Código de producto. 15675190 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 380471EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.00€
    83.64€ / paquete de 1
    Ahorro 7.36€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
para solución estándar de 1 l, 0,1 M de FeSO4
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Iron(II) sulfate concentrate
CAS 10028-21-4
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 1 Pc.
Número MDL MFCD00011014
Número UN NONH for all modes of transport
Peso molecular (g/mol) 278.01
Porcentaje de pureza 99.0 to 103.4%
Grado ACS
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) sulphate concentrate
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: iron (II) sulphate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.