Learn More
Ftalocianina de hierro (II), TRC
Código de producto. 30389561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30389561 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30389561 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7752601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(II) Phthalocyanine
CAS 132-16-1
Fórmula molecular C32H16FeN8
Cantidad 1 g
Sinónimo 29H,31H-Phthalocyanine Iron Complex, (Phthalocyaninato)iron, (Phthalocyaninato)iron(II), Ferrophthalocyanine, Ferrophthalocyanine Complex, Ferrous phthalocyanine, Iron Phthalocyanine, Iron(2+) Phthalocyaninate, Iron(2+) Phthalocyanine, Iron(II) Phthalocyanine, P 0774, P 26, Phthalocyanine iron, Phthalocyanine-iron(II), Sanyo P 26, [Phthalocyanato(2-)]iron, [Phthalocyaninato(2-)]iron
Fórmula InChI InChI=1S/C32H16N8.Fe/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
SMILES C1(/N=C2N=C(C3=CC=CC=C\23)/N=C(C4=CC=CC=C/54)\[N-]C5=N/C(C6=CC=CC=C/76)=NC7=N/8)=C(C=CC=C9)C9=C8[N-]1.[Fe+2]
Nombre IUPAC ftalocianina-29,31-diuro
Peso molecular (g/mol) 568.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 568.08