Learn More
Perclorato de hierro(II) hidrato, uso con reactivos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11301758 100 g 100 g
11391748 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11301758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011646.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 335159-18-7 | Cl2FeO8 | 254.74 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 335159-18-7
Fórmula molecular Cl2FeO8
Peso molecular (g/mol) 254.74
Número MDL MFCD00150234
Clave InChI CKFMJXZQTNRXGX-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC λ²-iron(2+) diperchlorate
SMILES [Fe++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(II) perchlorate hydrate
Punto de fusión >100°C (decomposition)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Número UN UN1481
Información de solubilidad Soluble in alcohol and water (?98g/100 mL H2O at 0?°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.75 (Anhydrous)
Grado Reactivo
Sensibilidad Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(II) perchlorate hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..