Learn More
Hierro(II) hidrato de oxalato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11373658 500 g 500 g
11383658 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11373658 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039261.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 516-03-0 | C2FeO4 | 143.86 g/mol
Used as a photographic developer, glass tint, decorative glass colorant, and pigment in plastics, paints, and lacquers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 516-03-0
Fórmula molecular C2FeO4
Peso molecular (g/mol) 143.86
Número MDL MFCD00012475
Clave InChI OWZIYWAUNZMLRT-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo ferrous oxalate, iron ii oxalate, unii-dzp4yv3icv, dzp4yv3icv, iron protoxalate, iron, ethanedioato 2--.kappa.o1,.kappa.o2, iron 2+ oxalate, iron oxalate fec2o4, hsdb 463, iron 2+ ; oxalate
PubChem CID 10589
Nombre IUPAC hierro(2 +);oxalato
SMILES [Fe++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(II) oxalate hydrate
Punto de fusión 190°C (decomposition)
Densidad 2.28 g/mL
Cantidad 500 g
Número UN UN3288
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.87 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(II) oxalate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..