Learn More
Metóxido de hierro(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368057 2 g 2 g
11358057 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022552.04
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7245-21-8 | C2H6FeO2 | 117.913 g/mol
Iron(II) methoxide, is used in Engineering & Environmental, Catalysis & Synthesis, and In organic syntheses, chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7245-21-8
Fórmula molecular C2H6FeO2
Peso molecular (g/mol) 117.913
Número MDL MFCD00061474
Clave InChI VAPRHKOWFRYFTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iron ii methoxide, iron 2+ dimethoxide, methanol, iron 2+ salt, acmc-1bc40
PubChem CID 14598007
Nombre IUPAC hierro(2 +); metanolato
SMILES C[O-].C[O-].[Fe+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(II) methoxide
Color Verde
Olor Alcohol-like
Fórmula lineal Fe(OCH3)2
Cantidad 2 g
Número UN UN3181
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.92
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(II) methoxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.