Learn More
Hierro(II) gluconato hidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11309349 500 g 500 g
11399339 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11309349 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 088726.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 22830-45-1 | C12H26FeO16 | 482.17 g/mol
A glucose derivative. Also used as food additive
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22830-45-1
Fórmula molecular C12H26FeO16
Peso molecular (g/mol) 482.17
Número MDL MFCD00150872
Clave InChI OKGNXSFAYMSVNN-SYAJEJNSSA-L
Sinónimo iron ii gluconate hydrate
PubChem CID 131851469
Nombre IUPAC hierro; ácido(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoico;dihidrato
SMILES O.O.[Fe++].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron (II) gluconate hydrate
Punto de fusión ∼140°C
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.19 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Granular