Learn More
Gluconato de hierro(II) dihidrato, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480398 500 g 500 g
11470398 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480398 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24561.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 22830-45-1 | C12H26FeO16 | 482.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22830-45-1
Fórmula molecular C12H26FeO16
Peso molecular (g/mol) 482.17
Número MDL MFCD00150872
Clave InChI OKGNXSFAYMSVNN-SYAJEJNSSA-L
Sinónimo iron ii gluconate hydrate
PubChem CID 131851469
SMILES O.O.[Fe++].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(II) gluconate dihydrate
Punto de fusión ∼140°C
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC hierro;ácido (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoico;dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.19 (446.19 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 94%