Learn More
Fumarate de Hierro (II), TRC
Código de producto. 30135577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135577 5 g 5 g
30134704 25 g 25 g
30010893 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135577 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7753005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-01-5
Fórmula molecular C4 H2 O4 . Fe
Peso molecular (g/mol) 169.9
Sinónimo Ferrous fumarate, Iron(II) (E)-butenedioate
Nombre IUPAC (E)-pero-2-enedioato; Hierro (2+)
SMILES [Fe+2].[O-]C(=O)\C=C\C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(II) Fumarate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4O4.Fe/c5-3(6)1-2-4(7)8;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);/q;+2/p-2/b2-1+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.9303