Learn More
Fumarato de hierro(II), 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436836 250 g 250 g
11426836 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11436836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23956.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 141-01-5 | C4H2FeO4-2 | 169.901 g/mol
Iron(II) fumarate is used as dietary Supplement, nutrient, iron source in foods and pharmaceuticals, as animal feed additive and in infant formulas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fumarato de hierro(II) se utiliza como suplemento dietético, nutriente, fuente de hierro en alimentos y productos farmacéuticos, como aditivo en la alimentación animal y en fórmulas infantiles.
Solubilidad
Soluble en agua (0,14 g/100 ml a 25 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-01-5
Fórmula molecular C4H2FeO4-2
Peso molecular (g/mol) 169.901
Número MDL MFCD00058315
Clave InChI OOPLWEDSEDELIX-TYYBGVCCSA-L
Sinónimo ferrous fumarate, eisenfumarat
PubChem CID 66524104
Nombre IUPAC (E)-but-2-enedioato;hierro
SMILES C(=CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Fe]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(II) fumarate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 250 g
Índice Merck 14,4046
Información de solubilidad Soluble in water (0.14g/100 ml at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.9
Porcentaje de pureza 94%
Densidad 2.44