Learn More
Fluoruro de hierro(II), anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Iron(II) fluoride is used for proteomics research applications. It is also a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iron(II) fluoride |
| Punto de fusión | >1000°C (sublimation) |
| Nombre de nota | Anhydrous |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 10 g |
| Número UN | UN3260 |
| Índice Merck | 14,4045 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 93.84 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Iron(II) fluoride, anhydrous
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..