Learn More
Disulfuro de hierro(II), extra puro, SLR, polvo, Fisher Chemical
Código de producto. 10636262 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10636262 1 kg Tarro de cristal 1 KG
1 options
Código de producto. 10636262 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor I/1165/60
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 1171°C
CAS 12068-85-8
Color Gris
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular FeS2
Número MDL MFCD00064690
Sinónimo iron disulfide, iron sulfide, pyrite, bis sulfanylidene iron, disulfanylideneiron, iron disulfide iron pyrite, marcasite, naturally occuring mineral, grains, approximately 0.06-0.19 in, pyrite, naturally occurring mineral, grains, approximately 0.06-0.19in
Clave InChI NFMAZVUSKIJEIH-UHFFFAOYSA-N
SMILES S=[Fe]=S
Nombre IUPAC bis(sulfanilideno)hierro
Peso molecular (g/mol) 119.97
PubChem CID 14788
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.967g/mol
Envase Tarro de cristal