Learn More
Cloruro de hierro(II), ultra seco, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Iron(II) chloride is used in the synthesis of iron complexes like iron(II) hydroxide. It acts as a precursor to hydrated iron(III) oxides that are magnetic pigments. It serves as a reducing agent in organic synthesis. Also, used as a reducing flocculating agent in wastewater treatment, especially for wastes containing chromate. It is used as an intermediate, in pigments, processing aids and in solids separation agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1023°C |
| Nombre del producto químico o material | Iron(II) chloride, Ultra dry |
| Punto de fusión | 674°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón |
| Cantidad | 1 g |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Air sensitive; Hygroscopic |
| Aspecto | Off-white powder |
| Presión de vapor | 13.3hPa at 700°C |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Iron(II) chloride, ultra dry
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.