Learn More
Cloruro de hierro (II), TRC
Código de producto. 30395120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395120 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30395120 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7750052.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(II) Chloride
CAS 7758-94-3
Fórmula molecular FeCl2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Bellair green, Ferro 66, Ferrocat FI, Ferrous dichloride, Iron protochloride
Fórmula InChI InChI=1S/2ClH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMILES [Cl-].[Cl-].[Fe+2]
Nombre IUPAC hierro(2+);dicloruro
Peso molecular (g/mol) 126.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.8726