Learn More
Cloruro de Hierro (II) Tetrahidrato, TRC
Código de producto. 30396747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30396747 25 g
30394540 5 g
30393748 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30396747 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI77493025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13478-10-9
Fórmula molecular FeCl2H8O4
Peso molecular (g/mol) 198.81
Sinónimo Ferrous Chloride Tetrahydrate, Iron Chloride Tetrahydrate, Iron Dichloride Tetrahydrate
Nombre IUPAC hierro(2+); dicloruro; tetrahidrato
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Fe+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(II) Chloride Tetrahydrate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.9149