Learn More
Cloruro de Hierro (II) Tetrahidrato, TRC
Código de producto. 30394540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30394540 5 g
30393748 10 g
30396747 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30394540 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7749305G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13478-10-9
Fórmula molecular FeCl2H8O4
Peso molecular (g/mol) 198.81
Sinónimo Ferrous Chloride Tetrahydrate, Iron Chloride Tetrahydrate, Iron Dichloride Tetrahydrate
Nombre IUPAC hierro(2+); dicloruro; tetrahidrato
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Fe+2]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Iron(II) Chloride Tetrahydrate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.9149
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.