Learn More
Cloruro de hierro(II) tetrahidrato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10348150 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10348150 5 g Frasco de vidrio 5 g
10401251 250 g Frasco de vidrio 250 g
10338150 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
11994181 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10348150 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 205080050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.80€
    45.65€ / 5 g
    Ahorro 7.15€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 13478-10-9 | Cl2Fe·4H2O | 198.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13478-10-9
Fórmula molecular Cl2Fe·4H2O
Peso molecular (g/mol) 198.81
Clave InChI WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
PubChem CID 16211588
ChEBI CHEBI:86249
Nombre IUPAC diclorohierro; tetrahidrato
SMILES O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(II) chloride tetrahydrate
Punto de fusión 105.0°C to 110.0°C
Color Amarillo a verde
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Cantidad 5 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal FeCl2·4H2O
Índice Merck 14,4043
Información de solubilidad Solubility in water: 1600g/L (10°C) 4100g/L (100°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.81
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(II) chloride tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.