Learn More
Cloruro de hierro(II), 97 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13418538 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13418538 250 g Frasco de vidrio 250 g
11904191 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13418538 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389352500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7758-94-3 | Cl2Fe | 126.75 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-94-3
Fórmula molecular Cl2Fe
Peso molecular (g/mol) 126.75
Número MDL MFCD00011004
Clave InChI NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Ferrous chloride
Nombre IUPAC λ²-iron(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Fe++]
Especificaciones
Punto de ebullición 1026.0°C
Nombre del producto químico o material Iron(II) chloride
Punto de fusión 677.0°C
Color Marrón
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal FeCl2
Índice Merck 15,407
Información de solubilidad Solubility in water: 644g/L
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.75
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(II) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.