Learn More
Bromuro de hierro(II), ultra seco, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365787
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11365787 25 g 25 g
11355787 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11365787
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043472.14
Solicitar formato a granel o personalizado
It is used as a Polymerization catalyst. It is used in water treatment, chemical analysis and in ultra high purity for certain crystal growth applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-46-0
Fórmula molecular Br2Fe
Peso molecular (g/mol) 215.65
Número MDL MFCD00016081
Clave InChI GYCHYNMREWYSKH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo iron dibromide, unii-ea3x054rbz, iron ii bromide, ea3x054rbz, iron 2+ dibromide, iron ion 2+ dibromide, iron ii bromide, anhydrous 5g, iron ii bromide, ultra dry metals basis, ferrous bromide, anhydrous
PubChem CID 82240
Nombre IUPAC hierro(2+);dibromuro
SMILES [Fe++].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron (II) bromide
Punto de fusión 684°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Índice Merck 14,4042
Información de solubilidad It is soluble in water and other solvents such as THF,methanol,ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.67
Porcentaje de pureza 99.995%
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Densidad 4.636 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(II) bromide, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C