Learn More
Bromuro de hierro (II), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Iron(II) Bromide |
| CAS | 7789-46-0 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | Br2Fe |
| Sinónimo | Dibromoiron, Ferrous Bromide,, Iron Dibromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2BrH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [Fe+2].[Br-].[Br-] |
| Nombre IUPAC | hierro(2+);dibromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 215.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.7716 |