Learn More
Bromuro de hierro(II) hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307418 25 g 25 g
11397408 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307418 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 031133.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 13463-12-2 | Br2Fe | 215.65 g/mol
It is widely as a pharmaceutical intermediate.It is a useful synthetic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13463-12-2
Fórmula molecular Br2Fe
Peso molecular (g/mol) 215.65
Número MDL MFCD00016081
Clave InChI GYCHYNMREWYSKH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo iron dibromide, unii-ea3x054rbz, iron ii bromide, ea3x054rbz, iron 2+ dibromide, iron ion 2+ dibromide, iron ii bromide, anhydrous 5g, iron ii bromide, ultra dry metals basis, ferrous bromide, anhydrous
PubChem CID 82240
Nombre IUPAC hierro(2+);dibromuro
SMILES [Fe++].[Br-].[Br-]
Specifications
Nombre del producto químico o material Iron(II) bromide hydrate
Punto de fusión 27°C
Color Verde
Forma física Masas
Cantidad 25 g
Fórmula lineal FeBr2·xH2O
Número UN UN3260
Información de solubilidad It is soluble in water,soluble in other solvents such as THF,methanol,ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.67 (Anhydrous)
Olor Odorless
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Densidad 3.9 g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Iron(II) bromide hydrate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.