Learn More
Acetato de hierro(II), anhidro, polvo/masa marrón claro, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Iron(II) acetate is used as a mordant by the dye industry, as a catalyst in organic oxidation reactions and in carbon nanotube synthesis. It is used as a precursor in the production of other iron compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iron(II) acetate, anhydrous |
| Punto de fusión | 190°C to 200°C (decomposition) |
| Color | Marrón |
| Forma física | Polvo/masa |
| Cantidad | 25 g |
| Olor | Characteristic |
| Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Nombre IUPAC | λ²-iron(2+) diacetate |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.94 |
Seguridad y manipulación
- Iron(II) acetate, anhydrous
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..