Learn More
Acetato de hierro(II), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13438498 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13438498 250 g Frasco de vidrio 250 g
10398970 10 g Frasco de vidrio 10 g
10165750 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13438498 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 305372500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3094-87-9 | C4H6FeO4 | 173.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3094-87-9
Fórmula molecular C4H6FeO4
Peso molecular (g/mol) 173.93
Número MDL MFCD00058909
Clave InChI LNOZJRCUHSPCDZ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo iron ii acetate, ferrous acetate, iron diacetate, iron di acetate, iron 2+ acetate, acetic acid, iron 2+ salt, acetic acid, iron 2+ salt 2:1, unii-l80i7m6d3q, ferrousacetate
PubChem CID 18344
SMILES [Fe++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(II) acetate
Punto de fusión 190.0°C
Nombre de nota 95%
Color Marrón o gris a blanco
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula lineal (CH3CO2)2
Nombre IUPAC λ²-iron(2+) diacetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.93
Porcentaje de pureza 95%