Learn More
Acetato de hierro(II), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10165750 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10165750 50 g Frasco de vidrio 50 g
10398970 10 g Frasco de vidrio 10 g
13438498 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10165750 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 305370500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3094-87-9 | C4H6FeO4 | 173.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3094-87-9
Fórmula molecular C4H6FeO4
Peso molecular (g/mol) 173.93
Número MDL MFCD00058909
Clave InChI LNOZJRCUHSPCDZ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo iron ii acetate, ferrous acetate, iron diacetate, iron di acetate, iron 2+ acetate, acetic acid, iron 2+ salt, acetic acid, iron 2+ salt 2:1, unii-l80i7m6d3q, ferrousacetate
PubChem CID 18344
SMILES [Fe++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(II) acetate
Punto de fusión 190.0°C
Nombre de nota 95%
Color Marrón o gris a blanco
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula lineal (CH3CO2)2
Nombre IUPAC λ²-iron(2+) diacetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.93
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(II) acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(II) acetate