Learn More
Monoisopropóxido de 2-etilhexanoato hierro(II), 5 % p/v en hexano
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iron(II) 2-ethylhexanoate monoisopropoxide |
| Cantidad | 100 mL |
| Número UN | UN1208 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.14 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 5% w/v in hexane |
| Forma física | Líquida |