Learn More
Monoisopropóxido de 2-etilhexanoato hierro(II), 5 % p/v en hexano
Código de producto. 11308558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11308558 25 mL 25 ml
11398548 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11308558 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040584.AC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 331686-36-3
Fórmula molecular C11H24FeO3
Peso molecular (g/mol) 260.155
Número MDL MFCD00798541
Clave InChI VRCGRDMZKVCBSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iron ii 2-ethylhexano-isopropoxide,in hexane, iron ii 2-ethylhexano-isopropoxide w/v in hexane, iron ii 2-ethylhexanoate monoisopropoxide w/v in hexane
PubChem CID 121233721
Nombre IUPAC ácido 2-etilhexanoico; hierro; propan-2-ol
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O.CC(C)O.[Fe]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(II) 2-ethylhexanoate monoisopropoxide
Cantidad 25 mL
Número UN UN1208
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.14
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5% w/v in hexane
Forma física Líquida
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(II) 2-ethylhexanoate monoisopropoxide, 5% w/v in hexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P315-Consultar a un médico inmediatamente.