Learn More
Lámina de hierro, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430281
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430281 50 x 50 mm cada uno
11388468 25 x 25 mm 25 mm
11398468 100 x 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11430281 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 040495.FI
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Forma: aprox. 2,5 g/25 x 25 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-89-6
Fórmula molecular Fe
Peso molecular (g/mol) 55.85
Número MDL MFCD00010999
Clave InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nombre IUPAC hierro
SMILES [Fe]
Specifications
Nombre del producto químico o material Iron
Color Gris
Aspecto Gray foil
Densidad 7.87g/cm3 at 20°C
Cantidad 50 x 50 mm
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Formulario Lámina, 0,5 mm de grosor